Learn More
3-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)ciclopent-2-en-1-one, TRC
Código de producto. 30424765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424765 100 mg
30409933 50 mg
30411862 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT303070100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1370008-65-3
Fórmula molecular C11H17BO3
Peso molecular (g/mol) 208.06
Sinónimo 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-cyclopenten-1-one, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-enone
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)ciclopent-2-en-1-one
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CC(=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-5-6-9(13)7-8/h7H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1271