Learn More
3-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11935851 25 g 25 g
10643383 1 g 1 g
10272662 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367590250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210907-84-9
Fórmula molecular C12H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 219.09
Número MDL MFCD03453668
Clave InChI YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 94.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.