Learn More
Clorhidrato de éter isobutil 3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éter isobutil 3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Hydrochloride |
| CAS | 2470441-00-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H27 Cl N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. G (BP) as Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity G, Trazodone Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27ClN2O.ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)COCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-clorofenil)-4-[3-(2-metilpropoxi)propil]piperazina;clorhidrato |
| Mostrar más |