Learn More
Diclorhidrato de éter isobutil de 3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propilo, TRC
Código de producto. 30368447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368447 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30368447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379495500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Fórmula molecular C17H29Cl3N2O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Trazodone Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
SMILES CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Nombre IUPAC diclorhidrato de 1-(3-clorofenil)-4-(3-isobutoxipropil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 383.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.13