Learn More
3-[4-[2-[metil(piridin-2-il)amino]etoxi]fenil]propanamida, Mikromol™
Descripción
3-[4-[2-[Metil(piridin-2-il)amino]etoxi]fenil]propanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide |
| CAS | 1797979-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Rosiglitazone Maleate Imp. A (Pharmeuropa), Rosiglitazone maleate related, SB-211656, SB214521, SB211656, SB236833, SB237216, Rosiglitazone Maleate Impurity A, Rosiglitazone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-20(17-4-2-3-11-19-17)12-13-22-15-8-5-14(6-9-15)7-10-16(18)21/h2-6,8-9,11H,7,10,12-13H2,1H3,(H2,18,21) |
| SMILES | CN(CCOc1ccc(CCC(=O)N)cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[2-[metil(piridin-2-il)amino]etoxi]fenil]propanamida |
| Mostrar más |