Learn More
3-[4-(2-Metoxifenil)piperazina-1-il]propan-1-amina, TRC
Código de producto. 30138009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138009 50 mg 50 miligramos
30136399 10 mg 10 miligramos
30010185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22939050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20529-23-1
Fórmula molecular C14H23N3O
Peso molecular (g/mol) 249.35
Sinónimo 1-Piperazinepropanamine, 4-(2-methoxyphenyl)-, Piperazine, 1-(3-aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)- (8CI), 4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinepropanamine, 1-(3-Aminopropyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperazine, 1-(3-Aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)piperazine, 1-Amino-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propane, 3-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propylamine, 3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazino)propylamine, 4-(3-Aminopropyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Nombre IUPAC 3-[4-(2-metoxifenil)piperazina-1-il]propano-1-amina
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CCCN)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23N3O/c1-18-14-6-3-2-5-13(14)17-11-9-16(10-12-17)8-4-7-15/h2-3,5-6H,4,7-12,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1841