Learn More
3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol, LoGiCal
Código de producto. 30457864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457864 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457864 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0027.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
CAS 62572-90-1
Nombres de analitos o componentes 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Nombre IUPAC 3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226,1205 g/mol