Learn More
3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30137291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137291 250 mg 250 miligramos
30004706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226140250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62572-90-1
Fórmula molecular C12 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 226.27
Sinónimo (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propano-1,2-diol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1205