Learn More
3-[4-(2-Metoxietil)fenoxi]-1,2-epoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane |
| CAS | 56718-70-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane, Oxirane, 2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]-, Oxirane, [[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]- (9CI), 2-[[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane, 1-[p-(2-Methoxyethyl)-phenoxy]-2,3-epoxy-propane, 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, MEEPB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-(2-metoxietil)fenoxi]metil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Mostrar más |