Learn More
3-[4-(2-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-2-il]-2-propin-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-[4-(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazo |
| CAS | 132464-59-6 |
| Fórmula molecular | C18 H13 Cl N4 O S |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13ClN4OS/c1-11-21-22-16-10-20-17(13-6-2-3-7-15(13)19)14-9-12(5-4-8-24)25-18(14)23(11)16/h2-3,6-7,9,24H,8,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nnc2CN=C(c3ccccc3Cl)c4cc(C#CCO)sc4n12 |
| Nombre IUPAC | 3-[7-(2-clorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaen-4-il]prop-2-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 368.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.0499 |