Learn More
Éster metilpropónico del ácido 3-(4-(2,3-epoxipropoxi)fenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30385462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385462 100 mg
30384764 500 mg
30376685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE811475100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81147-94-6
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.26
Sinónimo Esmolol Impurity 1
SMILES COC(=O)CCc1ccc(OCC2CO2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl)propionic Acid Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-15-13(14)7-4-10-2-5-11(6-3-10)16-8-12-9-17-12/h2-3,5-6,12H,4,7-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049