Learn More
3,4,2', 3', 4', 5'-Hexaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30400749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400749 100 mg
30388917 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290958100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38380-08-4
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4',5-hexachloro-, 2,3,3',4,4',5-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl, 2,3,3',4,4',5-HxCB, 2,3,4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, 2,3,4,5,3',4'-Hexachlorobiphenyl, 3,4,2',3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, CB 156, PCB 156, 2,3,3',4,4',5-HexaCB
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetracloro-5-(3,4-diclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 156
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444