Learn More
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahidro-1-metil-3-piridinil)-1,2,5-tiadiazol-3-il]tio]-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-((4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl)thio)-1-propanol |
| CAS | 606114-29-8 |
| Fórmula molecular | C11H17N3OS2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3OS2/c1-14-5-2-4-9(8-14)10-11(13-17-12-10)16-7-3-6-15/h4,15H,2-3,5-8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCO |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-(1-metil-3,6-dihidro-2H-piridin-5-il)-1,2,5-tiadiazol-3-il]sulfanil]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 271.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0813 |