Learn More
3-((3R,4R)-4-Metil-3-(metil(7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)amino)piperidina-1-il)-3-oxopropanoico Ácido, TRC
Código de producto. 30481338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481338 50 mg 50 miligramos
30479534 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32439550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2328165-36-0
Fórmula molecular C16H21N5O3
Peso molecular (g/mol) 331.37
Sinónimo Tofacitinib impurity K
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N5O3/c1-10-4-6-21(13(22)7-14(23)24)8-12(10)20(2)16-11-3-5-17-15(11)18-9-19-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H,23,24)(H,17,18,19)/t10-,12+/m1/s1