Learn More
3,3'-tritiobis-D-valina, TRC
Código de producto. 30452620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30452620 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30452620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT88930025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Trithiobis-D-valine
CAS 22801-32-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H20N2O4S3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Penicillamine Trisulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4S3/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-19-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)SSSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-[[(1S)-1-amino-1-carboxi-2-metilpropan-2-il]trisulfanil]-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 328.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0585
Porcentaje de pureza >95