Learn More
Ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454767 5 g 5 g
15444767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32088.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-50-2
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.18
Número MDL MFCD00090487
Clave InChI YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
Nombre IUPAC ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%