Learn More
3-[3-(trifluorometil)fenil]propanol, Mikromol™
Descripción
3-[3-(trifluorometil)fenil]propanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| CAS | 78573-45-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 F3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| SMILES | OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-ol |
| Mostrar más |