Learn More
Ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]propanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]propanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 585-50-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H9 F3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]propanoico |
| Mostrar más |