Learn More
3-[3-(Trifluorometil)fenil]propan-1-amina, TRC
Código de producto. 30450517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450517 250 mg -
30449858 50 mg -
30453189 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790993250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104774-87-0
Fórmula molecular C10H12NF3
Peso molecular (g/mol) 203.2
Nombre IUPAC 3-[3-(trifluorometil)fenilo]propan-1-amina
SMILES NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0922