Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-[3-(trifluorometil)benzoilamino]benceno borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15415145 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15415145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32372.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-(Trifluoromethyl)benzoylamino]benzene boronic acid pinacol ester
CAS 1225069-85-1
Fórmula molecular C20H21BF3NO3
Número MDL MFCD11844801
Cantidad 500 mg
Sinónimo n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-3-trifluoromethyl benzamide, 3-3-trifluoromethyl benzoylaminobenzene-boronic acid pinacol ester, 3-3-trifluoromethyl benzoylaminobenzene boronic acid pinacol ester, 3-3-trifluoromethyl benzoylamino benzene boronic acid pinacol ester, n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-3-trifluoromethyl benzamide
Clave InChI IUZSQEGKYZLEDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)C3=CC(=CC=C3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-3-(trifluorometil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 391.197
PubChem CID 45588193
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2
Porcentaje de pureza 95%