Learn More
3,3'-Tolidina, TRC
Código de producto. 30455279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455279 100 g 100 g
30450832 50 g 50 g
30453564 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535330100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-93-7
Fórmula molecular C14 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 212.29
Sinónimo Benzidine, 3,3'-dimethyl- (8CI), 3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethylbenzidine, 3,3'-Tolidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl, 4'-Amino-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. 37230, C.I. Azoic Diazo Component 113, Fast Dark Blue Base R, o,o'-Tolidine, o-Tolidine
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenil)-2-metilanilina
SMILES Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dimethylbenzidine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1313