Learn More
3,3'-tiodipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Thiodipropionitrile |
| CAS | 111-97-7 |
| Fórmula molecular | C6H8N2S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2 |
| SMILES | N#CCCSCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3,3'-tiodipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 140.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0408 |