Learn More
Ácido 3,3'-tiodipropiónico, 99%
Código de producto. 10391334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391334 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10205000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10183710 25 g Frasco de plástico 25 g
10295040 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10391334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138750025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS : 111-17-1 | C6H10O4S | 178,2 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-17-1
Fórmula molecular C6H10O4S
Peso molecular (g/mol) 178.2
Número MDL MFCD00002781
Clave InChI ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
Nombre IUPAC ácido 3-(2-carboxietilsulfanil)propanoico
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3′-Thiodipropionic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 133.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal S(CH2CH2CO2H)2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 03, IV, 735
Índice Merck 15, 9485
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación