missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3,3'-tiodipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11369236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11369236 1000 g 1000 g
11423447 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11369236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17220.0B
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178.202 g/mol

3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
el ácido 3,3′-tiodipropiónico se utiliza como antioxidante para las grasas y otros alimentos.

Solubilidad
soluble en acetona y etanol. Ligeramente soluble en agua.

Notas
estable en condiciones ordinarias. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 111-17-1
Fórmula molecular C6H10O4S
Peso molecular (g/mol) 178.202
Número MDL MFCD00002781
Clave InChI ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
Nombre IUPAC ácido 3-(2-carboxietilsulfanil)propanoico
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,3'-Thiodipropionic acid
Punto de fusión 127°C to 134°C
Fórmula lineal S(CH2CH2CO2H)2
Cantidad 1000 g
Beilstein 1210299
Índice Merck 14,9332
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.