Learn More
Ácido 3-(3-tienil)acrílico, TRC
Código de producto. 30454718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454718 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30454718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT430030500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Thienyl)acrylic Acid
CAS 102696-71-9
Fórmula molecular C7H6O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccsc1
Nombre IUPAC ácido (E)-3-tiofén-3-ilprop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 154.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0089