Learn More
3,3-Tetrametilenoglutarimida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426666 25 g 25 g
11416666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24864.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-89-4
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00023871
Clave InChI YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
PubChem CID 136843
Nombre IUPAC 8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Punto de fusión 153°C to 156°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 383702
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%