Learn More
Ácido 3,3-tetrametilenoglutárico, +98 %
Código de producto. 11470681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470681 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11470681 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20146.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16713-66-9
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00001388
Clave InChI FWPVKDFOUXHOKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-cyclopentanediacetic acid, 3,3-tetramethyleneglutaric acid, cyclopentane-1,1-diacetic acid, cyclopentanediacetic acid, tetramethyleneglutaric acid, tetramethylene glutaric acid, 2-1-carboxymethyl cyclopentyl acetic acid, 1,1-cyclopentanediaceticacid, chembl80679, 3,3'-tetramethylene glutaric acid
PubChem CID 85558
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(carboximetil)ciclopentil]acético
SMILES OC(=O)CC1(CC(O)=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Tetramethyleneglutaric acid
Punto de fusión 179°C to 181°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2099523
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza ≥98%