Learn More
Ácido 3-(3-piridil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348885 25 g 25 g
11338885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14007.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-19-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00274197
Clave InChI WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
PubChem CID 259624
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-3-ilpropanoico
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Pyridyl)propionic acid
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 25 g
Beilstein 122232
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%