Learn More
3-(3-piridinil)-1-(4-piridinil)-2-propen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one |
| CAS | 13309-08-5 |
| Fórmula molecular | C13H10N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+ |
| SMILES | O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(piridin-3-il)-1-(piridin-4-il)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.08 |