Learn More
3-(3-piridinil)-1-(4-piridinil)-2-propen-1-ona, TRC
Código de producto. 30422979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30422979 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30422979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99304510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
CAS 13309-08-5
Fórmula molecular C13H10N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
SMILES O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2
Nombre IUPAC (E)-3-(piridin-3-il)-1-(piridin-4-il)prop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 210.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.08