Learn More
3,3'-(Piridina-4-ilmetileno)bis(1H-indol), TRC
Código de producto. 30428463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428463 500 mg
30416052 100 mg
30413291 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP841395500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21182-09-2
Fórmula molecular C22H17N3
Peso molecular (g/mol) 323.39
Sinónimo 3,3'-(4-Pyridinylmethylene)di(indole)
Nombre IUPAC 3-[1H-indol-3-il(piridina-4-il)metil]-1H-indol
SMILES c1ccc2c(c[nH]c2c1)C(c3ccncc3)c4c[nH]c5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-(Pyridin-4-ylmethylene)bis(1H-indole)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3/c1-3-7-20-16(5-1)18(13-24-20)22(15-9-11-23-12-10-15)19-14-25-21-8-4-2-6-17(19)21/h1-14,22,24-25H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1422