Learn More
3,3-Pentametileno Glutarimida, TRC
Código de producto. 30410661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410661 1 g 1 g
30415753 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2717551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1130-32-1
Fórmula molecular C10 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Nombre IUPAC 3-azaspiro[5.5]undecano-2,4-diona
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103