Learn More
Glutarimida de 3,3-pentametileno, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462309 25 g 25 g
15442309 1 g 1 g
15452309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64902.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1130-32-1
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD00023872
Clave InChI FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
PubChem CID 14324
Nombre IUPAC 3-azaspiro[5.5]undecano-2,4-diona
SMILES C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Pentamethylene glutarimide
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 383782
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido