Learn More
3,3'-Oxidipropanol, TRC
Código de producto. 30410120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30410120 100 mg
1 options
Código de producto. 30410120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO870688100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-61-4
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.17
Sinónimo 3,3'-Oxydi-1-propanol, 3,3'-Oxybis[1-propanol], 3,3'-Dihydroxydipropyl Ether, 4-Oxa-1,7-heptanediol, Bis(3-hydroxypropyl) Ether, Di-n-propylene Glycol, NSC 362072
Nombre IUPAC 3-(3-hidroxipropoxi)propano-1-ol
SMILES OCCCOCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Oxydipropanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943