Learn More
3,3'-[Oxybis(3,1-propanediyloxy)]bis[1-propanol], TRC
Código de producto. 30424678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424678 10 mg 10 miligramos
30411919 50 mg -
30419452 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87029010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30242-05-8
Fórmula molecular C12H26O5
Peso molecular (g/mol) 250.33
Sinónimo 3,3'-[Oxybis(trimethyleneoxy)]di-1-propanol, NSC 361615
Nombre IUPAC 3,3'-((oxybis(propano-3,1-diil))bis(oxy))bis(propan-1-ol)
SMILES OCCCOCCCOCCCOCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-[Oxybis(3,1-Propanediyloxy)]Bis[1-Propanol]
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O5/c13-5-1-7-15-9-3-11-17-12-4-10-16-8-2-6-14/h13-14H,1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.18