Learn More
3-(3-Nitrofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465227 500 mg 500 miligramos
15455227 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32498.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59843-77-5
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00106146
Clave InChI RUWXJVIBNZSEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl pyrazole, 3-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl pyrazole, 5-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl-2h-pyrazole, 3-nitro phenylpyrazole, pubchem22739
PubChem CID 2737070
Nombre IUPAC 5-(3-nitrofenil)-1H-pirazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 97%