Learn More
Ácido 3-(3-metilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15497327 1 g 1 g
15407337 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15497327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3751-48-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3751-48-2
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00060326
Clave InChI VWXVTHDQAOAENP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methylphenyl propionic acid, 3-3-methylphenyl propanoic acid, 3-m-tolyl propanoic acid, 3-m-tolylpropionic acid, 3-m-tolylpropanoic acid, propionic acid, 3-3-methylphenyl, 3-m-tolyl-propionic acid, 3-methylhydrocinnamic acid, hydrocinnamicacid,m-methyl, 3-methylbenzenepropanoic acid
PubChem CID 138042
Nombre IUPAC ácido 3-(3-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 96%