Learn More
3-(3-Metilfenilo)-3-oxopropanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10232452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10232452 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10292492 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10232452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01815DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 53882-81-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00067922
Clave InChI IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
Nombre IUPAC 3-(3-metilfenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3C6H4C(O)CH2CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%