Learn More
3,3'-metilimino-di-propionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Methylimino-di-propionitrile |
| CAS | 1555-58-4 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-3,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC#N)CCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-[2-cianoetil(metil)amino]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 137.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0953 |