Learn More
Ácido 3-[3-metil-5-(trifluorometoxi)fenil]propiónico, 97 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 15498175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498175 250 mg 250 miligramos
15488175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32721.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-57-0
Fórmula molecular C11H11F3O3
Peso molecular (g/mol) 248.201
Número MDL MFCD09025376
Clave InChI LEZTWHDBDSJSTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-3-methyl-5-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 3-5-methyl-3-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 46737543
Nombre IUPAC ácido 3-[3-metil-5-(trifluorometoxi)fenil]propanoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Índice de refracción 1.4615
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.2
Porcentaje de pureza 97%