Learn More
[3-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10117283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117283 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021054 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49509CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 916766-84-2
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.202
Número MDL MFCD09817471
Clave InChI ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 24229498
Nombre IUPAC [3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%