Learn More
3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10797665 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 273727-50-7
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD09817468
Clave InChI YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
Nombre IUPAC 3-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%