Learn More
Ácido 3-(3-metoxipropoxi)-2-metilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30050471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050471 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050471 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(3-metoxipropoxi)-2-metilbenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
CAS 1546541-33-6
Nombres de analitos o componentes 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 3-(3-methoxypropoxy)-2-methyl-, 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methyl-benzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-9-10(12(13)14)5-3-6-11(9)16-8-4-7-15-2/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES COCCCOc1cccc(C(=O)O)c1C
Nombre IUPAC Ácido 3-(3-metoxipropoxi)-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 224.253
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1049 g/mol