Learn More
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico, 99 %, Acros Organics™
Código de producto. 15432212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432212 5 g 5 g
15442212 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458110050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10516-71-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00014027
Clave InChI BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
Nombre IUPAC ácido 3-(3-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 43.0°C to 46.5°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 99%