Learn More
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384544 5 g 5 g
11394544 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10516-71-9 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10516-71-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00014027
Clave InChI BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
Nombre IUPAC ácido 3-(3-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 43°C to 47°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1874422
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%