Learn More
3-(3-metoxifenil)-3-(trifluorometil)-diaziridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-diaziridine |
| CAS | 154187-45-8 |
| Fórmula molecular | C9 H9 F3 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9F3N2O/c1-15-7-4-2-3-6(5-7)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)C2(NN2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(3-metoxifenil)-3-(trifluorometil)diaziridina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0667 |