Learn More
3-(3-Metoxifenilo)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335469 1 g 1 g
11345469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50435.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144026-74-4 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(3-metoxifenilo)-1H-pirazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144026-74-4
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD01940432
Clave InChI JAZQIOZMPNVSII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl, 3-3-methoxyphenyl pyrazole, 3-3-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl-2h-pyrazole, acmc-20ankv, 1-methoxy-3-pyrazol-3-ylbenzene, 3-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 1h-pyrazole,3-3-methoxyphenyl
PubChem CID 2736766
Nombre IUPAC 5-(3-metoxifenilo)-1H-pirazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 90°C to 91°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%