Learn More
3-(3-metoxifenoxi)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494770 250 mg 250 miligramos
11404780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50794.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en el sector farmacéutico.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-25-6
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD08060989
Clave InChI WOXIEWHYYNLTGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-methoxyphenoxy piperidine
PubChem CID 24208824
Nombre IUPAC 3-(3-metoxifenoxi)piperidina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)OC2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%