Learn More
3-(3-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea, Mikromol™
Código de producto. 30050740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050740 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050740 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2503.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(3-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
CAS 55304-10-4
Nombres de analitos o componentes 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-6-5-7-11(8-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)
SMILES CC(C)c1cccc(NC(=O)N(C)C)c1
Nombre IUPAC 1,1-dimetil-3-(3-propan-2-ilfenil)urea
Peso molecular (g/mol) 206.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1419 g/mol