Learn More
3-(3-Isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479580 250 mg 250 miligramos
11489580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50885.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-19-8
Fórmula molecular C10H17N3O
Peso molecular (g/mol) 195.266
Número MDL MFCD08061047
Clave InChI RQHLIISYGVVOMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-3-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-20ankw, 5-piperidin-3-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine,3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, piperidine, 3-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, hydrochloride
PubChem CID 24208851
Nombre IUPAC 5-piperidin-3-il-3-propan-2-il-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.27